Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 770320-05
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10507724
  • 381.00€ / 5 metros
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Extraordinaria resistencia química a ácidos fuertes, disolventes clorados y alcoholes.
  • Resistentes a las llamas
  • Resistencia a la temperatura de – 20 a 200 °C (posiblemente 300 °C)
Especificaciones
Especificaciones
Transfer Tubing
0.24 in.
Fluoroelastomer
16.4 ft.
0.12 in.
Para la transferencia de productos químicos altamente agresivos
-20 °C
392°F
Esterilizable en autoclave
6 mm
12 mm
5 m
3 mm
-4°F
Negro
de 200 °C