Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Taq, recombinante
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer.
Marca: Invitrogen™ 10342053
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
- Posibilidad de seleccionar la enzima nativa o recombinante
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
- Fuente: La enzima recombinante se purifica mediante el gen de ADN polimerasa Thermus aquaticus clonado expresado en E. coli
- Aplicaciones: La ADN polimerasa Taq es adecuada para su uso en la amplificación de ADN a partir de complejas plantillas genómicas, virales y plasmídicas, RT-PCR, ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Contiene: • 20 μl de ADN polimerasa Taq (5 U/μl) • Tampón para PCR 10X de 1,25 ml (200 mm de Tris-HCl, pH de 8,4 y 500 mm de KCl) • 1 ml de cloruro magnésico (50 mm) Almacenar a una temperatura de entre -30 °C y -10 °C en un congelador que no forme escarcha. Estabilidad garantizada durante seis meses si se almacena correctamente. |
|
Enzima independiente | |
qPCR, PCR estándar | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
1 X | |
100 reacciones | |
Componentes separados | |
ADN |
Sonda de cebado | |
Bajo | |
ADN polimerasa Taq | |
5' - 3' | |
100 unidades | |
5 U/µl | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.