Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Taq, recombinante
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer.
79.75€ - 2030.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Enzima independiente |
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
Método de PCR | qPCR, PCR estándar |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Includes: Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10174762
|
Invitrogen™
10342053 |
100 reacciones |
79.75€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10033382
|
Invitrogen™
10342020 |
500 reacciones |
225.00€
500 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11508626
|
Invitrogen™
10342046 |
1500 reacciones |
656.00€
1000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10063262
|
Invitrogen™
10342178 |
5000 reacciones |
2030.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
- Posibilidad de seleccionar la enzima nativa o recombinante
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
- Fuente: La enzima recombinante se purifica mediante el gen de ADN polimerasa Thermus aquaticus clonado expresado en E. coli
- Aplicaciones: La ADN polimerasa Taq es adecuada para su uso en la amplificación de ADN a partir de complejos moldes genómicos, virales y plasmídicos, RT-PCR, ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Sonda de cebado | |
Bajo | |
ADN polimerasa Taq | |
5' - 3' | |
5 U/µl | |
No | |
Componentes separados | |
ADN |
Enzima independiente | |
qPCR, PCR estándar | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
1 X | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.