Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
No hay reactivos agresivos o potencialmente interferentes
Marca:  Invitrogen™ CS30250
Detalles adicionales : Peso : 1.91000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10717843
  • 756.00€ / 250 preparaciones
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos ChargeSwitch™-Pro genera ADN plasmídico de alta calidad sin el uso de reactivos agresivos o potencialmente interferentes, para mayor éxito en aplicaciones posteriores.
  • Protocolo acuoso sin etanol, guanidina ni sustancias orgánicas para un método más seguro y optimizado
  • Producto purificado más limpio para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores
  • Kit completo listo para usar para un inicio rápido y sin complicaciones
  • Ideal para purificar ADN plasmídico a partir de 1-5 ml de cultivos bacterianos nocturnos. Produce hasta 20 µg de ADN plasmídico
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Columna de centrifugación
Kit
Cultivo bacteriano
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
250 preparaciones
ChargeSwitch™
250 preparaciones
ADN plasmídico
Almacenar a temperatura ambiente.
Química ChargeSwitch™
ADN plasmídico
No compatible con alto rendimiento (manual)
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Kit de minipreparación de plásmidos
Temperatura ambiente
Certificados
Sonderangebote
Sonderangebote
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.