Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
No hay reactivos agresivos o potencialmente interferentes
39.52€ - 756.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Columna de centrifugación |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Formato | Kit |
Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
Includes: Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10797483
|
Invitrogen™
CS30010 |
10 preparaciones |
39.52€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10717843
|
Invitrogen™
CS30250 |
250 preparaciones |
756.00€
250 preparaciones |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10707493
|
Invitrogen™
CS30050 |
50 preparaciones |
199.00€
50 preparaciones |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos ChargeSwitch™-Pro genera ADN plasmídico de alta calidad sin el uso de reactivos agresivos o potencialmente interferentes, para mayor éxito en aplicaciones posteriores.
- Protocolo acuoso sin etanol, guanidinio ni sustancias orgánicas para un método más seguro y optimizado
- Producto purificado más limpio para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores
- Kit completo listo para usar para un inicio rápido y sin complicaciones
- Ideal para purificar ADN plasmídico a partir de 1-5 ml de cultivos bacterianos nocturnos. Produce hasta 20 μg de ADN plasmídico
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Kit | |
Cultivo bacteriano | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
ChargeSwitch™ | |
Temperatura ambiente |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Química ChargeSwitch™ | |
ADN plasmídico | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit de minipreparación de plásmidos | |
ADN plasmídico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.