Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C4
Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
Marca: Thermo Scientific™ 25503-154630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para analitos muy hidrófobos, consiga separaciones más rápidas con excelentes formas de pico gracias a las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Hypersil GOLD C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
Selectividad similar, menor retención a la de las columnas C18 o C8- Permite realizar con éxito la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud
- Es ideal para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos
- Formas de pico enormemente simétricas
- Las columnas con un tamaño de partículas de 1,9 µm mejoran la velocidad y la eficacia
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Hypersil GOLD | |
5 % | |
Sí |
4,6 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Sílice esférica ultrapura totalmente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.