Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C4
Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
365.16€ - 1068.64€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175 Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L26 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10486854
|
Thermo Scientific™
25505-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10312635
|
Thermo Scientific™
25505-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10127614
|
Thermo Scientific™
25502-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
968.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10691396
|
Thermo Scientific™
25502-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
968.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10391585
|
Thermo Scientific™
25502-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1068.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10447534
|
Thermo Scientific™
25503-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
455.61€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10157884
|
Thermo Scientific™
25503-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
455.61€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10159534
|
Thermo Scientific™
25503-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
788.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10261325
|
Thermo Scientific™
25503-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10699385
|
Thermo Scientific™
25505-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10382865
|
Thermo Scientific™
25505-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10322355
|
Thermo Scientific™
25505-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10699755
|
Thermo Scientific™
25505-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10147884
|
Thermo Scientific™
25503-011001 |
3 μm | 1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10609765
|
Thermo Scientific™
25505-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10688435
|
Thermo Scientific™
25505-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10610626
|
Thermo Scientific™
25503-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10332835
|
Thermo Scientific™
25503-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10609585
|
Thermo Scientific™
25505-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10037254
|
Thermo Scientific™
25503-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10027504
|
Thermo Scientific™
25503-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10732826
|
Thermo Scientific™
25503-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10199474
|
Thermo Scientific™
25503-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10599735
|
Thermo Scientific™
25503-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10312355
|
Thermo Scientific™
25503-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10067684
|
Thermo Scientific™
25505-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10076694
|
Thermo Scientific™
25505-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10670046
|
Thermo Scientific™
25505-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Para analitos muy hidrófobos, consiga separaciones más rápidas con excelentes formas de pico gracias a las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Hypersil GOLD C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
Selectividad similar, menor retención a la de las columnas C18 o C8- Permite realizar con éxito la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud
- Es ideal para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos
- Formas de pico enormemente simétricas
- Las columnas con un tamaño de partículas de 1,9 µm mejoran la velocidad y la eficacia
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con partículas de 1,9, 3 y 5 µm de tamaño para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
5 % | |
Sí |
175 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.