Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Se utiliza como una columna robusta de uso general para aplicaciones de control de calidad/aseguramiento de calidad. Son de alta calidad, con base desactivada, con desactivación terminal completa, tienen una selectividad C18 similar pero ligeramente menos retentiva.
278.00€ - 796.60€
Especificaciones
Tamaño de poro | 130 Å |
---|---|
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L7 |
Fase estacionaria | C8 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10672854
|
Thermo Scientific™
28205-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
632.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10448184
|
Thermo Scientific™
28205-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
627.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10394173
|
Thermo Scientific™
28205-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
601.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10582255
|
Thermo Scientific™
28205-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
685.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10354223
|
Thermo Scientific™
28205-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
655.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10680136
|
Thermo Scientific™
28203-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm |
719.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10763016
|
Thermo Scientific™
28205-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
690.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11583061
|
Thermo Scientific™
28205-124030 |
5 μm | 4 mm | 125 mm |
690.47€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10786153
|
Thermo Scientific™
28205-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
685.17€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10476664
|
Thermo Scientific™
28205-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
726.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10364653
|
Thermo Scientific™
28205-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
719.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10354653
|
Thermo Scientific™
28205-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
366.23€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10099132
|
Thermo Scientific™
28203-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
755.79€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10332675
|
Thermo Scientific™
28203-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
796.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10533215
|
Thermo Scientific™
28203-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
714.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10078942
|
Thermo Scientific™
28203-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
661.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10600364
|
Thermo Scientific™
28203-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
696.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10662854
|
Thermo Scientific™
28205-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10110593
|
Thermo Scientific™
28203-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10512065
|
Thermo Scientific™
28203-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10747883
|
Thermo Scientific™
28203-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10610764
|
Thermo Scientific™
28203-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10584285
|
Thermo Scientific™
28202-154630 |
2,4 μm | 4,6 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10457514
|
Thermo Scientific™
28202-152130 |
2,4 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10137604
|
Thermo Scientific™
28202-104630 |
2.4 μm | 4.6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10239914
|
Thermo Scientific™
28202-102130 |
2,4 µm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10343105
|
Thermo Scientific™
28202-052130 |
2,4 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11969108
|
Thermo Scientific™
28202-014001 |
2,4 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11919108
|
Thermo Scientific™
28202-012101 |
2.4 μm | 2.1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10100883
|
Thermo Scientific™
28205-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
- Una opción excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
- Menor retención que C18 para realizar análisis más rápidos
- Columnas sólidas con una larga vida útil
- Muy fiables para ensayos de rutina
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
130 Å | |
60°C | |
C8 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
170 m²/g | |
L7 | |
7% | |
Yes |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.