Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Se utiliza como una columna robusta de uso general para aplicaciones de control de calidad/aseguramiento de calidad. Son de alta calidad, con base desactivada, con desactivación terminal completa, tienen una selectividad C18 similar pero ligeramente menos retentiva.
Marca: Thermo Scientific™ 28202-104630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
- La mejor opción para ácidos, bases y compuestos neutros
- Menos retención que C18 para agilizar los análisis
- Columnas robustas con una vida útil prolongada
- Muy fiables para ensayos rutinarios
También disponibles en otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
1250 bar | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Sílice, base totalmente porosa esférica desactivada | |
Fase inversa | |
Reversed Phase |
4.6 mm | |
100 mm | |
2.4 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
7 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.