Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SAX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estas placas de placa de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de aniones fuertes.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-565
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX cuentan con un absorbente de intercambio aniónico fuerte para la extracción de ácidos débiles. Algunas aplicaciones habituales son:
- Aislamiento de proteínas aniónicas
- Eliminación de los pigmentos ácidos de los alimentos
- Aislamiento de compuestos fenólicos
- Ácidos nucleicos, nucleótidos y surfactantes
El grupo de amina enmascara el efecto de la cadena de carbono del grupo funcional.
La selectividad puede establecerse con la opción de tampón.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en packs de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 10 mg/1 ml, pack de 1 | |
Extracción de ácidos débiles | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
10 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep SAX | |
1 ml |