Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SAX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estas placas de placa de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de aniones fuertes.
353.00€ - 450.85€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ácidos débiles |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HyperSep SAX |
Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10427073
|
Thermo Scientific™
60300-567 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SAX, 1/paq. |
449.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13407006
|
Thermo Scientific™
60307-242 |
Placa de 96 pocillos fijos de SAX 25 mg/2 mL, 1/paq. |
450.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13486996
|
Thermo Scientific™
60307-243 |
Placa de 96 pocillos fijos de SAX 50 mg/2 mL, 1/paq. |
449.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10457894
|
Thermo Scientific™
60300-565 |
Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 10 mg/1 ml, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10085674
|
Thermo Scientific™
60300-568 |
Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 100 mg/1 ml, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX cuentan con un absorbente de intercambio aniónico fuerte para la extracción de ácidos débiles. Algunas aplicaciones habituales son:
- Aislamiento de proteínas aniónicas
- Eliminación de los pigmentos ácidos de los alimentos
- Aislamiento de compuestos fenólicos
- Ácidos nucleicos, nucleótidos y surfactantes
- El grupo de amina enmascara el efecto de la cadena de carbono del grupo funcional
- La selectividad puede establecerse con la opción de tampón
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Extracción de ácidos débiles | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep SAX | |
1 ml |