Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ Javelin
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estas columnas de protección de SPE de conexión directa, con un diseño hermético para mayor comodidad y eficacia.
Marca: Thermo Scientific™ 60310-202
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas de SPE de conexión directa Thermo Scientific HyperSep Javelin cuentan con un diseño exclusivo de apriete manual para mayor comodidad y eficacia.
Las columnas SPE en línea de conexión directa HyperSep Javelin están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
HyperSep Retain PEP; diámetro interno de 3,0 mm | |
Sistema de HPLC convencional | |
PEP de retenedor HyperSep | |
3,0 mm |
Extracción en fase sólida en línea | |
HyperSep | |
Columna de extracción en fase sólida en línea |