Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ Javelin
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estas columnas de protección de SPE de conexión directa, con un diseño hermético para mayor comodidad y eficacia.
399.46€ - 432.17€
Spécification
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida en línea |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de HPLC convencional |
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Columna de extracción en fase sólida en línea |
Code produit | Marque | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10128044
|
Thermo Scientific™
60310-201 |
PEP de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
402.97€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10771957
|
Thermo Scientific™
60310-202 |
PEP de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
399.46€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10594275
|
Thermo Scientific™
60310-301 |
CX de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
402.97€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504285
|
Thermo Scientific™
60310-302 |
CX de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
402.97€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504855
|
Thermo Scientific™
60310-401 |
AX de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
402.97€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10167694
|
Thermo Scientific™
60310-402 |
AX de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
402.97€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10565225
|
Thermo Scientific™
60310-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
432.17€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10239314
|
Thermo Scientific™
60310-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
416.16€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas de SPE de conexión directa Thermo Scientific HyperSep Javelin cuentan con un diseño exclusivo de apriete manual para mayor comodidad y eficacia.
Las columnas SPE en línea de conexión directa HyperSep Javelin están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:- HyperSep Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
- HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
- HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
- HyperSep Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Spécification
Extracción en fase sólida en línea | |
Sistema de HPLC convencional | |
HyperSep | |
Columna de extracción en fase sólida en línea |