Learn More
Cytiva Suero bovino fetal caracterizado Hyclone™ (Australia)
El SBF irradiado caracterizado es comparable al SBF de mayor calidad de otros proveedores, pero con un precio más bajo que el SBF definido.
Marca:  Cytiva SH30084.03HI
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11950958
  • 1270.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño de poro de 0,1 μm
Especificaciones
Especificaciones
AQIS
Australia
500 mL
Triple filtrado secuencial, 100 nm
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
HyClone™
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
Suero fetal bovino
Estériles
Inactivado por calor
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)