Learn More
Cytiva Suero bovino fetal caracterizado Hyclone™ (Australia)
El SBF irradiado caracterizado es comparable al SBF de mayor calidad de otros proveedores, pero con un precio más bajo que el SBF definido.
979.20€ - 1912.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AQIS |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
País de origen | Australia |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11950958
|
Cytiva
SH30084.03HI |
500 mL | Inactivado por calor |
1270.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17266896
|
Cytiva
SH30084.03IH25-40 |
500 mL | Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) |
1290.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16201102
|
Cytiva
SH30084.03IR25-40 |
500 mL | Irradiado (de 25 a 40 dosis) |
1270.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16221102
|
Cytiva
SH30084.03IR30-45 |
500 mL | Irradiado (30 a 45 dosis) |
1270.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12872926
|
Cytiva
SH30084.03IH |
500 mL | Inactivado por calor |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17276896
|
Cytiva
SH30084.03IH30-45 |
500 mL | Inactivado por calor, irradiado (de 30 a 45 dosis) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17206946
|
Cytiva
SH30084.04IR25-35 |
1 L | Irradiado (de 25 a 35 dosis) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17216946
|
Cytiva
SH30084.04IR30-45 |
1 L | Irradiado (de 30 a 45 dosis) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño de poro de 0,1 μm
Especificaciones
AQIS | |
Australia | |
Estériles | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. | |
Suero fetal bovino | |
HyClone™ |