Learn More
Justrite™ Colector de plástico de HPLC para recipientes de desechos de desconexión rápida
Para su uso con los recipiente para eliminación de seguridad de HPLC Justrite™ Centura con desconexión rápida
Marca: Justrite™ 28178
Detalles adicionales : Peso : 0.10530kg
Descripción
For use with Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
- Permite hasta seis líneas de residuos por colector de procesos HPLC que se van a alimentar en un único accesorio de admisión
- Seis puertos 1/4-28 y uno de 3/8 pulg. Puerto NPT más tapas para puertos no utilizados
- Roscado para acomodar roscas de 1/4-28 de accesorios de compresión disponibles por separado
- Se pueden utilizar varios colectores en un contenedor Quick Disconnect de diseño personalizado siempre y cuando una desconexión permanezca sin usar para permitir la ventilación
- Los modelos con n.º N.º de cat. 19-412-604 tiene una conexión para “apilador” que permite fijarlo a la parte superior de los n.º 19-412-602 o 19-412-603; permite alimentar hasta 12 líneas en el contenedor de eliminación
- Los accesorios se venden por separado (consulte 19-412-605, -606)
Especificaciones
Recipiente para eliminación con desconexión rápida | |
Blanco, Negra | |
Polipropileno | |
Unidad | |
7 in | |
5 in | |
4,5 in |
US OSHA, Código 30 de NFPA | |
Para recipientes de eliminación segura de HPLC con desconexión rápida Justrite™ centura | |
Tapón para puertos no utilizados, colector con desconexión rápida de polipropileno | |
7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | |
17,8 cm | |
12,7 cm | |
11,4 cm |