Learn More
Justrite™ Colector de plástico de HPLC para recipientes de desechos de desconexión rápida
Para su uso con los recipiente para eliminación de seguridad de HPLC Justrite™ Centura con desconexión rápida
200.94€ - 317.00€
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para eliminación con desconexión rápida
Certificaciones/conformidad US OSHA, Código 30 de NFPA
Para utilizar con (equipo) Para recipientes de eliminación segura de HPLC con desconexión rápida Justrite™ centura
Cantidad Unidad
Dimensiones 7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones Material Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones Material Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11977137
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
28177
7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) Acero inoxidable, polipropileno Tapón para puertos no utilizados, colector con desconexión rápida de acero inoxidable
317.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
11987137
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
28178
7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) Polipropileno Tapón para puertos no utilizados, colector con desconexión rápida de polipropileno
264.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
11997137
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
28179
7 x 5 x 4,5 pulg (17,8 x 12,7 x 11,4cm) Acero inoxidable, polipropileno Tapón para puertos no utilizados, colector con conexión de apilador de acero inoxidable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
For use with Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
  • Permite que se suministren hasta seis conductos de residuos por colector de procesos de HPLC en una única conexión de entrada
  • Seis puertos 1/4-28 y uno de 3/8 pulg NPT junto con tapones para los puertos no utilizados
  • Junta cónica para aceptar roscas 1/4-28 de conectores de compresión disponibles por separado
  • Se pueden usar varios colectores en un recipiente de desconexión rápida con diseño personalizado siempre que una desconexión permanezca sin utilizar para permitir la ventilación
  • El n.º de cat. 19-412-604 tiene una conexión para “apilador” que permite fijarlo a la parte superior de los n.º de cat. 19-412-602 o 19-412-603; permite conectar hasta 12 líneas al recipiente de eliminación
  • Los conectores se venden por separado (consulte 19-412-605, -606)
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para eliminación con desconexión rápida
Para recipientes de eliminación segura de HPLC con desconexión rápida Justrite™ centura
7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm)
17,8 cm
12,7 cm
11,4 cm
US OSHA, Código 30 de NFPA
Unidad
7 in
5 in
4,5 in