Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla desechables para micrótomos HP35
Las hojas de cuchilla desechables para micrótomos Epredia™ HP35 son ideales para aplicaciones rutinarias con una elevada proporción de tejidos más resistentes.
131.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hoja de cuchilla de perfil alto |
---|---|
Perfil | Alto |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para técnicas de corte fino de alta calidad |
Desechables | Sí |
Ángulo de corte | 35° |
Código de producto | Marca | Recubrimiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Recubrimiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11912355
|
Epredia™
3150734 |
Revestido |
131.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las hojas de cuchilla desechables para micrótomos Thermo Scientific™ HP35 son ideales para aplicaciones rutinarias con una elevada proporción de tejidos más resistentes.
- Perfil alto
- Mayor durabilidad
Especificaciones del producto:
- L × An: 75 × 14 mm (29,5 × 5,5 pulg)
- Grosor: 0,31 mm (0,01 pulg)
- Ángulo de corte: 35°
Especificaciones
Hoja de cuchilla de perfil alto | |
Diseñadas para técnicas de corte fino de alta calidad | |
35° | |
0,31 mm |
Alto | |
Sí | |
0,01 in |