Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla desechables para micrótomos HP35
Las hojas de cuchilla desechables para micrótomos Epredia™ HP35 son ideales para aplicaciones rutinarias con una elevada proporción de tejidos más resistentes.
Marca: Epredia™ 3150734
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Las hojas de cuchilla desechables para micrótomos Thermo Scientific™ HP35 son ideales para aplicaciones rutinarias con una elevada proporción de tejidos más resistentes.
- Perfil alto
- Mayor durabilidad
Especificaciones
Hoja de cuchilla de perfil alto | |
Diseñadas para técnicas de corte fino de alta calidad | |
Revestido | |
0,01 in |
Alto | |
Sí | |
35° | |
0,31 mm |