Learn More
Masterflex™ Hose Clamp for Peristaltic Pump
Reusable white actal copolymet clamps will not rust of corrode and stay in place once positioned
Marca:  Masterflex™ 06832-32
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12489660
  • 51.60€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Copolímero de acetal
  • Apto para su uso continuo de temperatura ambiente a 93 °C
  • No conductora y estable en una amplia variedad de productos químicos
  • Las abrazaderas permanecen en su sitio una vez colocadas
  • Coloque la abrazadera y presione las mordazas con los alicates
Especificaciones
Especificaciones
Copolímero de acetal
Manguera o tubería
DI mín. 6,35 mm (1,218 pulgadas), DI máx. 1,405 in