Learn More
Hoefer™ Sistemas de polimerización de gel para unidades de electroforesis verticales Mini
Ruedas de uso sencillo
Marca:  Hoefer™ SE275
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12059837
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Colador de gel doble SE245
  • Para su uso con sistemas de electroforesis vertical SE250, SE260 o MiniVE
  • Colador de 4 geles SE235, colador de 4 geles SE275 y colador de 10 geles SE215
    • Adecuado para geles de concentración única y gradientes
    • El colador de 4 geles SE235 se debe usar con los sistemas de electroforesis SE260 o MiniVE
    • El colador de 4 geles SE275 y el colador de 10 geles SE215 se deben usar con el sistema de electroforesis SE250
    Especificaciones
    Especificaciones
    Unidad de electroforesis vertical SE 250 Mini
    Colador de gel
    Horquilla para colado con junta, lado, vidrio, alúmina, placas de ahorro de espacio, láminas de relleno, tapones
    De 1 a 4
    Certificados
    Ver productos accesorios