Learn More
Hoefer™ Sistemas de polimerización de gel para unidades de electroforesis verticales Mini
Ruedas de uso sencillo
336.00€ - 730.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | N.º de geles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | N.º de geles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12099837
|
Hoefer™
SE215 |
Sistema de electroforesis SE250 | Cuerpo de colador con junta, placa frontal con puerto de entrada, placas de vidrio rectangulares de 10 x 8 cm, placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, abrazaderas de resorte, papel de cera, placa de ahorro de espacio, láminas de relleno de policarbonato, tapón de vinilo negro, juego de tapones de llenado | De 4 a 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10772677
|
Hoefer™
SE235 |
Sistema de electroforesis SE 260, MiniVE™ | Cuerpo de colador con junta, placa frontal con puerto de entrada, placas de vidrio rectangulares de 10 x 10,5 cm, placas de alúmina con muescas de 10 x 10,5 cm, abrazaderas de resorte, papel de parafina, placa de ahorro de espacio, láminas de relleno de policarbonato, tapón de vinilo negro, juego de tapones de llenado | De 1 a 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12039857
|
Hoefer™
SE235 |
Sistema de electroforesis SE 260, MiniVE™ | Cuerpo de colador con junta, placa frontal con puerto de entrada, placas de vidrio rectangulares de 10 x 10,5 cm, placas de alúmina con muescas de 10 x 10,5 cm, abrazaderas de resorte, papel de parafina, placa de ahorro de espacio, láminas de relleno de policarbonato, tapón de vinilo negro, juego de tapones de llenado | De 1 a 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12059837
|
Hoefer™
SE275 |
Unidad de electroforesis vertical SE 250 Mini | Horquilla para colado con junta, lado, vidrio, alúmina, placas de ahorro de espacio, láminas de relleno, tapones | De 1 a 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10565965
|
Hoefer™
SE245 |
Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ | Horquilla de colado, juegos de abrazaderas, juego de juntas de sellado, levas... | De 1 a 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12064837
|
Hoefer™
SE245 |
Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ | Horquilla de colado, juegos de abrazaderas, juego de juntas de sellado, levas... | De 1 a 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Sistema de colada de gel dual SE245
- Para su uso con sistemas de electroforesis vertical SE250, SE260 o MiniVE
- Adecuada para concentración individual y geles en gradiente
- El sistema de colada de 4 geles SE235 se utiliza con sistemas de electroforesis SE260 o MiniVE
- Los sistemas de colada de 4 geles SE275 y de 10 geles SE215 se utilizan con el sistema de electroforesis SE250
Especificaciones
Colador de gel |