Learn More
Cytiva HiTrap IXSelect
HiTrap IXSelect columns are prepacked with IXSelect resin for screening and small-scale protein purifications using affinity chromatography.
1018.00€ - 1022.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15579261
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17371411
5 x 1 ml
1022.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15589261
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17371412
1 x 5 mL
1018.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • XSelect is a high-throughput resin specifically designed for the purification of factor IX targets from recombinant feed streams.
  • Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C