Learn More
Cytiva HiTrap IXSelect
HiTrap IXSelect columns are prepacked with IXSelect resin for screening and small-scale protein purifications using affinity chromatography.
Marca: Cytiva 17371412
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- XSelect es una resina de alto rendimiento diseñada específicamente para la purificación de objetivos de factor IX a partir de flujos de alimentación recombinantes.
- Columnas para el cribado de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
1 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
- HiTrap IX select, 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol