Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 208-240VAC 60Hz
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
2251.44€ - 10300.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío |
---|---|
Temperatura (métrico) | ≤330 °C |
Requisitos eléctricos | 208/240V, 60Hz |
Tensión | 208/240 V |
Frecuencia | 60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Material | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Material | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15966832
|
Thermo Scientific™
51028117 |
168 L | Convección por gravedad | Acero revestido | Nema 6-20 |
3830.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15197425
|
Thermo Scientific™
51029344 |
731 l | Convección mecánica | Acero inoxidable | Nema 6-20 |
10300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17868298
|
Thermo Scientific™
51028126 |
170 L | Mechanical Convection Oven | Coated Steel | NEMA 6-20P |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15105225
|
Thermo Scientific™
51028116 |
99 L | Gravity Convection | Coated Steel | Nema 6-20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16651854
|
Thermo Scientific™
51028125 |
97 L | Convección mecánica | Acero revestido | Nema 6-20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Features:- Broad temperature range—up to 330°C
- Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
- High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
- Programmable controller for temperature ramps and dwells
- Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
- Features electronically controlled fan speed and damper position
- Programs can be repeated automatically
- Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
- Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
- Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
Warranty: 2 year warranty
Especificaciones
Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío | |
208/240V, 60Hz | |
60 Hz |
≤330 °C | |
208/240 V |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.