Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 208-240VAC 60Hz
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Marca: Thermo Scientific™ 51028117
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Descripción
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se suministran con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,9 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±3,0 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
- Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
- Velocidad del ventilador ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación en los modelos de convección mecánica (por ejemplo, secado de polvos).
- Alta velocidad para reducir el tiempo de secado y calentamiento, permitir una rápida recuperación y proporcionar una estabilidad y uniformidad de la temperatura óptimas
- Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
- Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
- Incluye control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
- Los programas pueden repetirse automáticamente
- El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
- Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
- La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa 24 horas al día y 7 días a la semana (no disponible en unidades de gran capacidad)
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío | |
168 L | |
Convección por gravedad | |
2 suministrados/19 máx. | |
2,9 °C | |
29,1 x 25,2 x 36,2 in (73,8 x 64 x 92 cm) | |
73,8 cm | |
17,2 in | |
43,8 cm | |
26,8 in | |
68 cm | |
56,4 cm | |
208/240 V | |
14 A |
51028117 | |
≤330 °C | |
Acero revestido | |
Nema 6-20 | |
22,2 x 17,2 x 26,8 in (56,4 x 43,8 x 68 cm) | |
29,1 in | |
25,2 in | |
64 cm | |
36,2 in | |
92 cm | |
22,2 in | |
208/240V, 60Hz | |
3360 W | |
60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.