Learn More
Bibby Scientific™ Elemento calefactor Electrothermal™
Spare heating elements for Soxhlet Air Baths. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heating Elements are available for 100mL and 500mL flask capacities.
Marca: Bibby Scientific™ 99967-10
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet.
- Disponibles en capacidades de 100 ml y 500 ml
- Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet.
- Disponible en capacidades de 100 ml y 500 ml
Especificaciones
500 mL | |
Extractor Soxhlet de repuesto | |
Elemento de calentamiento |