Learn More
Bibby Scientific™ Elemento calefactor Electrothermal™
Spare heating elements for Soxhlet Air Baths. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heating Elements are available for 100mL and 500mL flask capacities.
143.00€ - 285.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Extractor Soxhlet de repuesto |
---|---|
Tipo de producto | Elemento de calentamiento |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11517497
|
Bibby Scientific™
10086-61 |
100 ml |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11527547
|
Bibby Scientific™
99967-10 |
500 mL |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet.
- Disponibles en capacidades de 100 ml y 500 ml
- Spare heating elements for Soxhlet Air Baths.
- Available in 100mL and 500mL capacities
Especificaciones
Extractor Soxhlet de repuesto | |
Elemento de calentamiento |