Learn More
Hamilton™ 800 Microliter™ Syringes, N Termination
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 250 µL.
Marca:  Hamilton™ 84858
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10455621
  • 153.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 250 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja
  • El soporte de la jeringa está fijado a la brida, lo que impide que el cilindro se caliente, y proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
22s G
0,0059 in
0,0283 in
1,46 mm
0,72 mm
Soporte extraíble azul de jeringa
2 pulg
Jeringa Microliter
122 °F
50 °F
2
Unidad
51 mm
Cementada
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
0,06 in
0,15 mm
0,3 in
7,75 mm
Ideal para dispensar líquido y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos
2 pulg
51 mm
29,99 bar (2000 psi)
50 °C
810
10 °C
100 μl
Afilada, biselada, curva, sin perforación