Learn More
Hamilton™ 800 Microliter™ Syringes, N Termination
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 250 µL.
138.00€ - 197.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para dispensar líquido y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos |
Incluye | Soporte extraíble azul de jeringa |
Longitud (imperial) | 2 pulg |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10126061
|
Hamilton™
84850 |
0,47 mm | 5 μl | 26s G |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10632791
|
Hamilton™
84854 |
0,72 mm | 25 μl | 22s G |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10642791
|
Hamilton™
84856 |
0,72 mm | 50 μl | 22s G |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10455621
|
Hamilton™
84858 |
0,72 mm | 100 μl | 22s G |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10544051
|
Hamilton™
84852 |
0,47 mm | 10 μl | 26s G |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Para líquidos• Para la inyección del CPG y HPLC, recuperación de muestras en frascos profundos
• Microjeringa serie 800
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ideal para dispensar líquido y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos | |
2 pulg | |
51 mm | |
29,99 bar (2000 psi) | |
50 °C | |
2 | |
Unidad | |
Cementada |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Soporte extraíble azul de jeringa | |
2 pulg | |
Jeringa Microliter | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |