Learn More
Hamilton™ Jeringas Modified Microliter™ serie 7000
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
Marca:  Hamilton™ 88511
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401255
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,008 in
0,206 mm
0,3 in
7,82 mm
2,75 in
29,99 bar (6000 psi)
115 °C
2
Unidad
Afilada, biselada, curva, sin perforación
23 G
0,008 in
0,02 in
0,2 mm
0,642 mm
Jeringa de uso general
239 °F
50 °F
10 °C
2 μl
Cono estriado, extraíble