Learn More
Hamilton™ Jeringas Modified Microliter™ serie 7000
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
93.00€ - 219.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro exterior (métrico) | 7,82 mm |
Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Número de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Número de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10557361
|
Hamilton™
86250 |
0,5 μl | 25 G | 3 |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10220812
|
Hamilton™
86259 |
0,5 μl | 25 G | 2 |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10008460
|
Hamilton™
86200 |
1 μl | 22s G | 3 |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10399322
|
Hamilton™
86211 |
1 μl | 22 G | 2 |
93.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10323761
|
Hamilton™
88400 |
2 μl | 25 G | 3 |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10282011
|
Hamilton™
88500 |
2 μl | 23 G | 3 |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10221921
|
Hamilton™
88011 |
5 μl | 24 G | 2 |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10401255
|
Hamilton™
88511 |
2 μl | 23 G | 2 |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10405952
|
Hamilton™
88411 |
2 μl | 25 G | 2 |
120.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10791232
|
Hamilton™
80100 |
1 μl | 25 G | 3 |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10332742
|
Hamilton™
88000 |
5 μl | 24 G | 3 |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Para líquidos• Volumen 0,5 a 5 l
• Concebida según el principio del desplazamiento positivo, sin volumen muerto
• Microjeringa serie 7000
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,3 in | |
2,75 in | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |
0,02 in | |
7,82 mm | |
Jeringa de uso general | |
115 °C | |
10 °C | |
Cono estriado, extraíble |