Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: N Termination
Easily achieves precision up to 0.5% while dispensing volumes from 500μL down to 50nL
Marca:  Hamilton™ DS87900
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11588034
  • 1615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La jeringa elimina los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada. El tope ajustable para el émbolo garantiza que el émbolo se pueda colocar de la misma forma varias veces.
Fácil de leer
Lea el volumen de la jeringa directamente en la pantalla de cristal líquido. La pantalla digital evita los errores de lectura de volumen y garantiza que todos los usuarios del laboratorio lean lo mismo.
Ideal para la calibración de instrumentos
Cada jeringa digital es un dispositivo calibrado trazable según los métodos del NIST. Utilícelas para calibrar instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), preparar patrones y muestras de puntas. Facilita el cumplimiento de las normativas EPA, CLIA, ISO y FDA (GLP, GMP).
Mayor precisión
Las jeringas digitales MICROLITER™ y GASTIGHT™ de las series 700 y 1700 y están certificadas con una precisión del ± 0,5 % o más. La precisión mejorada se consigue fácilmente con el tope ajustable para el émbolo incorporado. El tope ajustable para el émbolo (del 0 al 100 % del volumen de la jeringa) se activa al pulsar el botón que hay en la parte posterior de la jeringa digital.
Especificaciones
Especificaciones
±0,5%
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
0,01 in
0,13 mm
0,26 in
6,6 mm
Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC
2 pulg
51 mm
29,99 bar (2000 psi)
50 °C
75
10 °C
5 μl
Cementada
No esterilizable en autoclave
26s G
0,005 in
0,01 in
0,34 mm
0,48 mm
Tope ajustable para el émbolo integrado, rueda de ajuste de precisión, certificado de calibración trazable según el NIST, baterías de litio de 3 V, caja de almacenamiento e instrucciones
2 pulg
Jeringa digital Microliter
122 °F
50 °F
2
Unidad
Afilada, biselada, curva, sin perforación