Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: N Termination
Easily achieves precision up to 0.5% while dispensing volumes from 500μL down to 50nL
1615.00€
Especificaciones
Exactitud | ±0,5% |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
Para utilizar con (aplicación) | Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC |
Longitud (imperial) | 2 pulg |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10686411
|
Hamilton™
DS81030 |
100 μl | 1710 | Extraíble |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11538024
|
Hamilton™
DS80075 |
10 μl | 1701 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11568044
|
Hamilton™
DS80275 |
25 μl | 1702 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11558024
|
Hamilton™
DS80200 |
25 μl | 1702 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10327252
|
Hamilton™
DS80383 |
10 μl | 701 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10008980
|
Hamilton™
DS80430 |
25 μl | 702 | Extraíble |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10777611
|
Hamilton™
DS80400 |
25 μl | 702 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10604711
|
Hamilton™
DS80500 |
50 μl | 705 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10460813
|
Hamilton™
DS80530 |
50 μl | 705 | Extraíble |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10222671
|
Hamilton™
DS80565 |
50 μl | 705 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10644881
|
Hamilton™
DS80600 |
100 μl | 710 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10232671
|
Hamilton™
DS80665 |
100 μl | 710 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11598024
|
Hamilton™
DS80765 |
250 μl | 725 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11568034
|
Hamilton™
DS80975 |
50 μl | 1705 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11538054
|
Hamilton™
DS81075 |
100 μl | 1710 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10772382
|
Hamilton™
DS80930 |
50 μl | 1705 | Extraíble |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10782382
|
Hamilton™
DS81130 |
250 μl | 1725 | Extraíble |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11588034
|
Hamilton™
DS87900 |
5 μl | 75 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11578024
|
Hamilton™
DS80700 |
250 μl | 725 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11538034
|
Hamilton™
DS80900 |
50 μl | 1705 | Cementada |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Syringe eliminates parallax errors by providing a digital readout on its integrated LCD screen. An adjustable plunger-stop guarantees reproducible plunger placement.
Easy-To-Read
Read the syringe volume directly from the liquid crystal display. The digital display eliminates volume reading errors as well as ensures that everyone in the lab reads the syringe volume the same.
Ideal for Instrument Calibration
Every Digital Syringe is a calibrated device traceable to N.I.S.T. methods. Use it to calibrate analytical instruments (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), prepare standards and spike samples. Provides easier to compliance with EPA, CLIA, ISO and FDA (GLP, GMP) requirements.
Better Accuracy and Precision
The 700 and 1700 series MICROLITER™ and GASTIGHT™ Digital Syringes are certified to ± 0.5% accuracy or better. Improved precision is easily achieved with the built-in adjustable plunger stop. The adjustable plunger stop (0-100% of syringe volume) is engaged with a touch of the button on the back of the digital syringe.
Especificaciones
±0,5% | |
Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC | |
2 pulg | |
Unidad |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
2 pulg | |
51 mm |