Learn More
H-B Instrument™ Termómetros bimetales esterilizables en autoclave de registro máximo Durac™
Indican la máxima temperatura alcanzada y mantienen esa medición hasta que se restablezca manualmente
56.75€ - 135.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
---|---|
Tamaño del selector (imperial) | 3,19 in |
Tamaño del selector (métrico) | 81 mm |
Longitud de la sonda (imperial) | 2 in |
Longitud de la sonda (métrico) | 50 mm |
Includes: Termómetro de registro máximo e instrucciones y declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). 13-202-760 incluye un informe de calibración de termómetro individual.
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15460044
|
H-B Instrument™
B60215-0000 |
Con informe de calibración individual |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15519971
|
H-B Instrument™
B61315-0000 |
Sin informe de calibración individual |
56.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El indicador de medición de temperatura (negro) desplaza hacia arriba un puntero de registro máximo (rojo) para indicar la máxima temperatura alcanzada.- La conexión roscada (NPT de 1/4 pulg) se enrosca directamente en procesos en línea o se utiliza para montar el termómetro en el soporte incluido
- Resistentes al agua y presurizados
- Resisten ciclos de autoclave
- Fabricados con acero inoxidable 304 duradero con una lente de vidrio
- Resistentes a la presión, las altas temperaturas y el óxido
- Longitud de la sonda: 50 mm (2 pulg)
- Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y declaración de prueba y calibración trazable a NIST™
Compliance
Trazables a NIST
Especificaciones
Trazables a NIST | |
81 mm | |
50 mm | |
Bimetal | |
de 150 °C | |
−20 °C | |
De -20 °C a +150 °C | |
2 °C/5 °F |
3,19 in | |
2 in | |
Vidrio | |
300 °F | |
0 °F | |
De 0° a 300 °F | |
+/-1,5 °C intervalo completo |