Learn More
H-B Instrument™ Termómetros bimetales esterilizables en autoclave de registro máximo Durac™
Indican la máxima temperatura alcanzada y mantienen esa medición hasta que se restablezca manualmente
Marca: H-B Instrument™ B61315-0000
53.91 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19980kg
Includes: Termómetro de registro máximo e instrucciones y declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). 13-202-760 incluye un informe de calibración de termómetro individual.
Descripción
El indicador de medición de temperatura (negro) desplaza hacia arriba un puntero de registro máximo (rojo) para indicar la máxima temperatura alcanzada.- La conexión roscada (NPT de 1/4 pulg) se enrosca directamente en procesos en línea o se utiliza para montar el termómetro en el soporte incluido
- Resistentes al agua y presurizados
- Resisten ciclos de autoclave
- Fabricados con acero inoxidable 304 duradero con una lente de vidrio
- Resistentes a la presión, las altas temperaturas y el óxido
- Longitud de la sonda: 50 mm
- Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y declaración de prueba y calibración trazable a NIST™
Compliance
Trazables a NIST
Especificaciones
Trazables a NIST | |
81 mm | |
2 pulg | |
Vidrio | |
300 °F | |
0 °F | |
de - 0 °F a 300 °F | |
+/-1,5 °C intervalo completo |
3,19 in | |
Sin informe de calibración individual | |
50 mm | |
Bimetal | |
150 °C | |
− 20 °C | |
De -20 °C a +150 °C | |
2 °C/5 °F |