Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Confirme fácilmente si el tubo de microcentrífugas está cerrado para maximizar la seguridad durante la centrifugación.
Marca: Thermo Scientific™ 3455-11
33.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52020kg
Descripción
Combine la seguridad de un tubo con tapón de rosca con la facilidad de uso de un tubo con tapón a presión. Los tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados Thermo Scientific™ garantizan la máxima seguridad durante la centrifugación. Solo tiene que introducir la bola de bloqueo articulada en la ranura para impedir la apertura accidental del tapón, evitar la evaporación y garantizar la integridad de las muestras.
Diseño de tapa con cierre seguro
- El uso sencillo con una sola mano permite cerrar el tapón con bisagra e introducir la bola de bloqueo en su lugar para proteger las muestras valiosas
- La bola de bloqueo articulada reduce la tensión del pulgar
- La superficie de bloqueo lisa reduce la posibilidad de que se rasguen o rompan los guantes
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
La mayor calidad
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación, incubación y centrifugación
- El rendimiento excepcionalmente estable en las condiciones de tensión durante la centrifugación impide la rotura de los tubos
- Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado
- Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
- En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.
Especificaciones
30000 xG | |
0.6mL | |
Polipropileno | |
Estéril |
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. | |
Natural | |
100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | |
Sí |