Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
Confirme fácilmente si el tubo de microcentrífugas está cerrado para maximizar la seguridad durante la centrifugación.
25.10€ - 65.40€
Especificaciones
Color Natural
Material Polipropileno
Graduated
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad RCF máx. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad RCF máx. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11838332
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3455IW
0.6mL Estéril 30000 xG 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja
65.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12388202
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3455-11
0.6mL Estéril 30000 xG 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
48.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11910937
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3457IW
1.5 ml Estéril 24 k x g 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja
63.75€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10021782
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3454
0.6 ml No estéril 30 k x G 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
32.10€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11599914
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3456
1.5 ml No estéril 24 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
25.10€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12398202
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3457
1.5 ml Estéril 24 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
31.95€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11920937
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3459IW
2 ml No estéril 25000 xG 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10656833
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3458
2 ml No estéril 25 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11509924
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3459
2 ml Estériles 25 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Combine la seguridad de un tubo con tapón de rosca con la facilidad de uso de un tubo con tapón a presión. Los tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados Thermo Scientific™ garantizan la máxima seguridad durante la centrifugación. Solo tiene que introducir la bola de bloqueo articulada en la ranura para impedir la apertura accidental del tapón, evitar la evaporación y garantizar la integridad de las muestras.
Diseño de tapa con cierre seguro
  • El uso sencillo con una sola mano permite cerrar el tapón con bisagra e introducir la bola de bloqueo en su lugar para proteger las muestras valiosas
  • La bola de bloqueo articulada reduce la tensión del pulgar
  • La superficie de bloqueo lisa reduce la posibilidad de que se rasguen o rompan los guantes
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
Máxima calidad
  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación, incubación y centrifugación
  • El rendimiento excepcionalmente estable en las condiciones de tensión durante la centrifugación impide la rotura de los tubos
  • Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado
  • Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
  • En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Natural