Learn More
Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper
Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765235
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
Cellulose
2 to 3 μm
155
0.14 mm
110 mm
Disc
2 to 3 μm
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
100 Pack
110 mm