Learn More
Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper
Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
5.55€ - 20.00€
Especificaciones
Descripción | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Formato | Disc |
Material | Cellulose |
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Tamaño de poro | 2 to 3 μm |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11765235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11785235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11715245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11745235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11755235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
2 to 3 μm | |
155 | |
0.14 mm |
Disc | |
2 to 3 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack |