Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo rápido de celulosa de grado 111
Para una rápida filtración de partículas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Grado de pureza
- Fabricados con fibras de celulosa
- Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
- Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
- Se utiliza para precipitados voluminosos gruesos como hidróxidos o sulfuros
- Se utiliza en aceite esencial e industrial
- Análisis atmosférico
- Sector de bebidas
- Sector alimentario y químico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,06 % | |
Celulosa | |
De 12 a 15 μm | |
111 | |
0,2 mm | |
70 mm |
Disco simple | |
De 12 a 15 μm | |
Para precipitados gruesos y voluminosos como hidróxidos y sulfuros | |
Paquete de 100 | |
70 mm |