Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo rápido de celulosa de grado 111
Para una rápida filtración de partículas.
3.65€ - 119.00€
Especificaciones
Descripción Ash Content: 0.06%
Material Celulosa
Particle Retention 12 to 15 μm
Tamaño de poro 12 to 15 μm
Para utilizar con (aplicación) For coarse and voluminous precipitates like Hydroxides and Sulphides
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11764233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 185 mm
30.20€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11495208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 240 mm
69.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11425208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 110 mm
5.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11435208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 125 mm
8.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11445208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 150 mm
9.75€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11455208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 185 mm
10.90€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11704173
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 240 mm
18.35€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11495198
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 55 mm
6.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11415208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 90 mm
4.40€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11405208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 70 mm
3.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11734233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11744233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11774233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 210 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11754233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11794163
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 210 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11405218
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 320 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11750215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 320 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11770215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 385 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11730215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 42.5 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11740215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 45 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11720215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 47mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11780215
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 270 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11724233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11475208
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Grado de pureza
  • Fabricados con fibras de celulosa
  • Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
  • Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
  • Se utiliza para precipitados voluminosos gruesos como hidróxidos o sulfuros
  • Se utiliza en aceite esencial e industrial
  • Análisis atmosférico
  • Sector de bebidas
  • Sector alimentario y químico
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
12 to 15 μm
For coarse and voluminous precipitates like Hydroxides and Sulphides
100 Pack
Celulosa
12 to 15 μm
111
0.2 mm