Learn More
Corning™ Bolsas para mezcla esterilizables en autoclave Gosselin™
Para esterilizar en autoclave productos contaminados de forma segura
Marca: Corning™ SA03-05
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Grosor: 40 μm
- Incluye una amplia gama de volúmenes
Especificaciones
Sí | |
Natural | |
Símbolo de peligro biológico | |
40μ m | |
25.5 cm | |
40 cm |
3 l | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10.03 in. | |
15.74 in. |