Learn More
Corning™ Bolsas para mezcla esterilizables en autoclave Gosselin™
Para esterilizar en autoclave productos contaminados de forma segura
114.18€ - 500.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
Grosor (métrico) | 40μ m |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11830482
|
Corning™
SA03-01 |
3 L | Polipropileno | 25,5 cm | 40 cm |
177.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11840482
|
Corning™
SA09-01 |
9 L | Polipropileno | 30 cm | 50 cm |
114.18€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11723244
|
Corning™
SA14-01 |
14 L | Polipropileno | 40 cm | 60 cm |
271.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11773244
|
Corning™
SA33-01 |
33 L | Polipropileno | 60 cm | 78 cm |
500.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11733244
|
Corning™
SA14-03 |
9 l | Polietileno de alta densidad (HPDE) | 40 cm | 60 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11763244
|
Corning™
SA03-05 |
3 l | Polietileno de alta densidad (HPDE) | 25.5 cm | 40 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11743244
|
Corning™
SA21-05 |
21 l | Polietileno de alta densidad (HPDE) | 40 cm | 78 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12672295
|
Corning™
SA09-05 |
9 L | HDPE | 30 cm | 50 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Grosor: 40 μm
- Incluye una amplia gama de volúmenes
Información de órdenes
Las bolsas sin imprimir se envasan en cajas.Las bolsas impresas se envasan en rollos.
Especificaciones
Sí | |
Natural | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
40μ m |