Learn More
Gosselin™ Tubo de ensayo de base redonda Gosselin™ de 3 ml
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ están disponibles en polipropileno o poliestireno.
Marca: Gosselin™ TH55-03
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Compatibles con sistemas de automatización
- Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
Especificaciones
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Natural | |
55 mm | |
Tapón con aletas | |
Caja de cartón de 3000 | |
12.80 mm | |
Tubo de base redonda |
LDPE | |
3 mL | |
Polystyrene | |
750BG | |
Sterile | |
Wing Cap |