Learn More
Gosselin™ Tubo de ensayo de base redonda Gosselin™ de 3 ml
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ están disponibles en polipropileno o poliestireno.
176.00€ - 506.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Capacidad (métrico) | 3 mL |
Material | Polystyrene |
Tipo de producto | Tubo de base redonda |
Código de producto | Marca | Material | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11799402
|
Gosselin™
TH55-01 |
Poliestireno | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11783779
|
Gosselin™
TH55-03 |
Polystyrene | Sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Compatibles con sistemas de automatización
- Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
Especificaciones
Natural | |
3 mL | |
Polystyrene | |
Tubo de base redonda |