Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
18.95€ - 20.30€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos. |
N.° por paquete | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12357059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232A |
Ámbar | Blanco | Encapsulado, abertura estándar |
20.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12347059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232 |
Transparente | Blanco | Encapsulado, abertura estándar |
19.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10025520
|
JG Finneran Associates™
32011LM-1232 |
Transparente | No | Encapsulado, abertura de boca grande |
18.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12377059
|
JG Finneran Associates™
3211LE-1232A |
Ámbar | Blanco | Encapsulado, abertura de boca grande |
20.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12367059
|
JG Finneran Associates™
32011LE-1232 |
Transparente | Blanco | Encapsulado, abertura de boca grande |
19.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Compatible with Poly Crimp™ Seals or standard aluminum crimp seals
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
- Available with graduated marking spots, which facilitates filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Available with 40% larger opening to prevent broken needles (due to increased target area)
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert for dependable use with Agilent and other autosamplers
Especificaciones
12 mm | |
2 mL | |
100/paq. | |
32 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos. | |
Cierre de rosca (Poly Crimp™ o aluminio estándar) | |
11 mm |