Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
Marca: JG Finneran Associates™ 32011LE-1232
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Compatible con cierres Poly Crimp™ o cierres de rosca de aluminio estándar
- Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
- Disponibles con puntos de marcado graduados que facilitan el llenado de viales hasta el nivel deseado y la visualización de volúmenes de muestras
- Disponible con una abertura de un 40 % más grande para evitar agujas rotas (debido al aumento del área objetivo)
- El exclusivo diseño StepVial centra con precisión un inserto de volumen limitado para un uso fiable con Agilent y otros muestreadores automáticos
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos. | |
0,5, 1,0 y 1,5 ml | |
100/paq. | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
2 mL | |
Sí | |
Encapsulado, abertura de boca grande | |
Cierre de rosca (Poly Crimp™ o aluminio estándar) | |
100/paq. | |
Blanco |