Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta con filtro de recarga de blísters PIPETMAN™ Diamond™
Las puntas PIPETMAN™ DIAMOND están diseñadas para adaptarse perfectamente a su PIPETMAN y PIPETMAX™. Proporcionan un pipeteo preciso y exacto cuando se utilizan junto con las pipetas Gilson.
119.00€ - 141.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Formato | Racl |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15237773
|
Gilson™
F172203 |
0,1 a 10 μL | DFL10 |
132.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15247773
|
Gilson™
F172303 |
2 a 30 μL | DFL30 |
119.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15257773
|
Gilson™
F172403 |
De 20 a 100 μl | DFL100 |
119.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15267773
|
Gilson™
F172503 |
De 20 a 200 μl | DFL200 |
126.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15277773
|
Gilson™
F172603 |
De 100 a 1000 μl | DFL1000 |
141.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
- Diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse perfectamente a las pipetas Gilson
- Garantiza un rendimiento óptimo de la pipeta PIPETMAN en todo el abanico de volúmenes
- Desempeña un papel fundamental en la prevención de la contaminación de transmisión por aerosoles.
- Envase individual de las gradillas para asegurar una mayor claridad y facilitar la manipulación de la gradilla. También cuenta con una cubierta superior para manipular el paquete esterilizado
- Utiliza un 45 % menos de plástico que una caja de gradillas normal
- Gradillas con esterilización completamente en autoclave (calor húmedo, 121 °C, 20 min, 1 bar). Retire el envase del blíster antes de la esterilización en autoclave
- Fabricación con polipropileno virgen con una pureza del 100 % y una superficie hidrófoba lisa para una dispensación completa
- Dos anillos de sellado resistentes proporcionan un sellado perfecto
- Ajuste ergonómico de la punta: la pipeta y las puntas a juego reducen la tensión para ajustar y expulsar las puntas
- Trazabilidad completa desde el molde a la mesa de trabajo
- Los marcadores de volumen graduados facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Codificación por colores para diferenciar los modelos de puntas e indicar los modelos de pipetas Gilson compatibles
- Disponible con esterilización en autoclavable o mediante rayos γ
Recargas esterilizadas
- Fecha de esterilización garantizada durante cinco años
- Esterilización mediante irradiación de rayos gamma para mayor eficacia
- Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales detectables.
Bestellinformation
10 ampollas de repuesto de 96 puntas en gradilla
Spezifikation
Con filtro | |
Transparente | |
Racl | |
Gilson™ Pipetman&trade | |
Pipetman™ Diamond™ |
Estéril | |
Autoclavable | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Certified Quality |