Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta con filtro de recarga de blísters PIPETMAN™ Diamond™
Las puntas PIPETMAN™ DIAMOND están diseñadas para adaptarse perfectamente a su PIPETMAN y PIPETMAX™. Proporcionan un pipeteo preciso y exacto cuando se utilizan junto con las pipetas Gilson.
Marca: Gilson™ F172503
106.38 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse perfectamente a las pipetas Gilson
- Garantizan un rendimiento óptimo de la pipeta PIPETMAN a lo largo del todo rango de volumen
- Desempeñan un papel fundamental en la prevención de contaminación transmitida por aerosoles.
- Empaquetado en estantes individuales para asegurar la mejor claridad y facilitar el manejo del estante; cubierta superior para manejar el paquete esterilizado
- Utiliza un 45 % menos de plástico que la caja de gradillas normal
- Gradillas totalmente autoclavables (calor húmedo, 121 °C, 20 min, 1 bar); retire el envase de la ampolla antes del autoclave
- Fabricado en polipropileno virgen 100% puro; superficie hidrófoba lisa para una dispensación completa
- Dos anillos de sellado sólidos proporcionan un sellado perfecto
- Ajuste ergonómico de la punta: la pipeta y las puntas a juego reducen la tensión para ajustar y expulsar las puntas
- Totalmente trazable de molde a banco
- Los marcadores de volumen graduado facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Codificado por colores para diferenciar los modelos de punta e indicar los modelos de pipetas Gilson compatibles
- Disponible autoclavable o esterilizado con rayos γ
Rellenos esterilizados
- Fecha de esterilización garantizada por cinco años
- Irradiado por rayos gamma para una esterilización más eficiente
- Garantía de ausencia de ADN, ARN, DNasa, RNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
Información de órdenes
10 ampollas de repuesto de 96 puntas en gradilla
Especificaciones
De 20 a 200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
2,01 in | |
Racl | |
Yellow | |
Gilson™ Pipetman&trade | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Certified Quality |
Con filtro | |
Transparente | |
DFL200 | |
5,12 cm | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |